A158
Arcaine sulfate salt
Synonym(e):
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
About This Item
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch