A0851
Anti-Angiopoietin-2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Ang-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
antigen ~66 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL using human tissue
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANGPT2(285)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable