Merck
A0281
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.27
Biologische Quelle
bovine
Assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
cold ethanol and heatshock fractionation
Verpackung
poly bottle of
Ursprung
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Verunreinigungen
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH-Wert
7
Löslichkeit
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein Plasmaprotein mit einem berechneten Molekulargewicht (MW) von 66.430 Dalton (Da). Als Hauptprotein im Rinderserum unterstützt BSA die Regulierung des kolloidosmotischen Drucks im Blut. BSA wird in verschiedenen Anwendungen, wie Immunchemie, Proteinquantifizierung und Zellkultur, eingesetzt.
Dieses BSA-Produkt wurde speziell auf die folgenden Eigenschaften getestet:
  • sehr geringer Fettsäuregehalt/frei von essentiellen Fettsäuren
  • geringer Globulingehalt/frei von essentiellem Globulin
Anwendung
BSA ist ein bekannter Fettsäure (FA)-Träger. Insbesondere beim Einsatz von BSA in der Zellkultur ist es daher wichtig, dass die spezifischen zum Kultivieren von Zelllinien verwendeten FAs kontrolliert werden, da verschiedene Zelllinien unterschiedliche Sensitivitäten gegenüber bestimmten Fettsäuren aufweisen können. Aus diesem Grund eignet sich fettsäurefreies BSA für Zellkulturanwendungen, bei denen der spezifische FA-Gehalt streng kontrolliert werden muss. Somit können Forscher die für die entsprechenden Zelllinien benötigten spezifischen Fettsäuren kontrollieren. Des Weiteren gewährleistet fettsäurefreies Albumin eine maximale Anzahl an optimalen Bindungsstellen für die spezifischen Fettsäuren, die Forscher in entsprechenden Zellkulturversuchen verwenden möchten. Zudem werden mit FA-freiem BSA Bedenken hinsichtlich potenziell in nicht fettsäurefreiem BSA vorhandener endogener FAs ausgeräumt.
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Frei von essentiellen Fettsäuren
  • Weitgehend Globulin-frei
Angaben zur Herstellung
Aufgereinigt durch eine Kombination aus Hitzeschock- und Ethanolfraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Viviana I Risca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2913-2918 (2012-02-07)
Mechanical cues affect many important biological processes in metazoan cells, such as migration, proliferation, and differentiation. Such cues are thought to be detected by specialized mechanosensing molecules linked to the cytoskeleton, an intracellular network of protein filaments that provide mechanical
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Cheryl M Zajd et al.
Frontiers in immunology, 11, 269-269 (2020-03-11)
Macrophages are a heterogeneous and plastic population of cells whose phenotype changes in response to their environment. Macrophage biologists utilize peritoneal (pMAC) and bone marrow-derived macrophages (BMDM) for in vitro studies. Given that pMACs mature in vivo while BMDM are
Felipe A Navarrete et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 262-262 (2019-11-22)
To become fertile, mammalian sperm must undergo a series of biochemical and physiological changes known as capacitation. These changes involve crosstalk between metabolic and signaling pathways and can be recapitulated in vitro. In this work, sperm were incubated in the
Stephanie Moore et al.
Journal of chromatography. A, 1476, 1-8 (2016-11-24)
Despite the developments for faster liquid chromatographic and mass spectral detection techniques, the standard in-solution protein digestion for proteomic analyses has remained relatively unchanged. The typical in-solution trypsin protein digestion is usually the slowest part of the workflow, albeit one
Verwandter Inhalt
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.