Merck
STRN250
Sigma-Aldrich
Spectrum Plant Total RNA-Kit
greener alternative
sufficient for 250 purifications
Synonym(e):
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
Größe auswählen
1 KIT
1.490,00 €
1.490,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
1.490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
1.490,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 250 purifications
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
RNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Spectrum Plant Total RNA-Kit nutzt eine chemische Lyse- und Bindungsmethode sowie ein praktisches, säulenbasiertes Konzept mit ′Binden, Waschen und Eluieren′, um bis zu 100 μg Gesamt-RNA von 100 mg Gewebe in ca. 30 Minuten aufzureinigen. Die typische Ausbeute liegt im Bereich von 20–60 μg.
Nach dem Mahlen des Gewebes zu einem feinkörnigen Pulver in flüssigem Stickstoff werden die Zellen lysiert und die Zelltrümmer physisch und chemisch von der endogenen RNA getrennt. Daraufhin wird die RNA an ein säulengestütztes Kieselgelsubstrat gebunden und die verbleibenden Verunreinigungen werden in mehreren Waschschritten entfernt.
Die Gesamt-RNA wird von der Säule eluiert und in typischen Anwendungen wie z. B. Northern Blots sowie RT- und qRT-PCRs verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt basiert auf einer von Natur aus nachhaltigeren Chemie.
Anwendung
Spectrum®Plant Total RNA-Kit wird verwendet:
  • um RNA aus dem in flüssigem Stickstoff gemahlenen Material zu extrahieren[1]
  • um Gesamt-RNA von mutanten und Wildtyp-Pflänzchen zu isolieren[2]
  • um Gesamt-RNA aus Blattproben zu extrahieren[3]
  • um RNA aus allen Pflanzengeweben zu extrahieren[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausbeute von bis zu 60 μg reinem, konzentriertem RNA je Präparation
  • Effizientes Protokoll ermöglicht eine RNA-Aufreinigung in höchstens 30 min
  • Speziell für Forschungsarbeiten mit schwierigen Pflanzengeweben entwickelt
Rechtliche Hinweise
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gregory S Jensen et al.
Journal of experimental botany, 68(3), 499-511 (2017-02-17)
Thigmomorphogenesis is a stereotypical developmental alteration in the plant body plan that can be induced by repeatedly touching plant organs. To unravel how plants sense and record multiple touch stimuli we performed a novel forward genetic screen based on the
Zhonghua Li et al.
The New phytologist, 226(6), 1738-1752 (2020-02-06)
The cotton fibre serves as a valuable experimental system to study cell wall synthesis in plants, but our understanding of the genetic regulation of this process during fibre development remains limited. We performed a genome-wide association study (GWAS) and identified
Transcriptional stimulation of rate-limiting components of the autophagic pathway improves plant fitness
Minina EA, et al.
Journal of Experimental Botany, 69(6), 1415-1432 (2018)
Iodine and Selenium Biofortification with Additional Application of Salicylic Acid Affects Yield, Selected Molecular Parameters and Chemical Composition of Lettuce Plants (Lactuca sativa L. var. capitata).
Smolen S
Frontiers in Plant Science, 7, 1553-1553 (2016)
Anantha Peramuna et al.
Biochemical and biophysical research communications, 500(2), 418-422 (2018-04-17)
Securing a molecular toolbox including diverse promoters is essential for genome engineering. However, native promoters have limitations such as the available number or the length of the promoter. In this work, three short synthetic promoters were characterized by using the
Verwandter Inhalt
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.
Fragen
  1. does it sufficient for small RNA and/or non-coding RNA extraction?
    1 Antwort
    1. Yes, this kit is sufficient for small RNA. However, It is worth noting that small RNA molecules, such as microRNA, siRNA, tRNA, 5S rRNA, are not efficiently recovered using the standard procedure. If desired, these small RNA molecules can be recovered by increasing the amount of binding solution, as described in Protocol A under Procedure Step 4.
      For more information, please see the protocol associated with this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/323/177/strn250bul.pdf
      Hilfreich?