Merck
RNB300
Sigma-Aldrich
GenElute RNA-Aufreinigungskit für Einzelzellen
greener alternative
Synonym(e):
RNA extraction kit for NGS, RNA extraction kit for qPCR, RNA isolation kit for NGS, RNA isolation kit for qPCR, RNA purification kit for NGS, RNA purification kit for qPCR, single cell RNA extraction kit, single cell RNA isolation kit, single cell RNA kit, single cell total RNA extraction kit, single cell total RNA isolation kit, single cell total RNA purification kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105600
NACRES:
NA.52
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Sigmas GenElute RNA-Aufreinigungskit für Einzelzellen bietet eine schnelle und sensitive Methode zur Isolierung und Aufreinigung von Gesamt-RNA aus geringen Eingangsmengen kultivierter Tierzellen, sortierter Zellen und mikrodissektierter Proben, einschließlich mittels Lasermikrodissektion (Laser Capture Microdissection, LCM) gewonnener Proben. Mit diesem Kit kann RNA aus nur einer einzigen Zelle bis hin zu 2 x 10^5 Zellen zurückgewonnen werden. Das Kit dient der Aufreinigung von RNA beliebiger Größen, von großer mRNA über ribosomale RNA bis hin zu microRNA (miRNA) und small interfering RNA (siRNA). Die RNA wird vorzugsweise von anderen zellulären Komponenten wie Proteinen ohne Verwendung von Phenol oder Chloroform aufgereinigt. Die aufgereinigte RNA ist von höchster Integrität und kann in einer Reihe weiterführender Anwendungen verwendet werden, zum Beispiel Echtzeit-PCR, Reverse-Transkriptase-PCR, Northern Blot, RNase-Schutz und Primer Extension sowie Expressionsarray-Assays.
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im Mikro-Spinsäulen-Format
  • Geringes Elutionsvolumen von 8 μl
  • Isolierung von Gesamt-RNA aus großer rRNA bis hin zu microRNA (miRNA) ohne Beeinträchtigung des Gesamtertrags
  • Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
  • Isolierung von hochwertiger Gesamt-RNA verschiedener Herkunft
  • RNA kann bereits aus einer einzigen Tierzelle isoliert und in einer einzigen Tierzelle nachgewiesen werden
Anwendung
  • Quantitative RT-PCR in Echtzeit für große mRNA und kleine RNA einschließlich miRNA
  • RT-PCR für große mRNA und kleine RNA einschließlich miRNA
  • Erstellung von Expressionsprofilen
  • Next Generation Sequencing für RNA und miRNA
  • microRNA-Klonierung und -Amplifikation
  • Northern Blot
  • RNase-Schutz
  • Primer Extension
  • miRNA-Array
  • RNA-Seq
  • Nanostring
  • Fluidigm
  • Tröpfchen-/Digital-PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für kleine Eingangsmengen – Gesamt-RNA kann aus kleinen Eingangsmengen kultivierter Tierzellen, sortierter Zellen und mikrodissektierter Proben, einschließlich mittels Lasermikrodissektion (Laser Capture Microdissection, LCM) gewonnener Proben, isoliert werden. RNA wurde bereits aus einer einzigen Zelle isoliert.
  • Geringes Elutionsvolumen – Gesamt-RNA kann in nur 8 μl Elutionspuffer eluiert werden
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen – Gesamt-RNA wird ohne schädliche Chemikalien wie Phenol oder Chloroform isoliert
  • Isolierung von einer Vielzahl von RNA-Spezies – Alle RNA-Spezies können ohne Ertragseinbußen isoliert werden, von großer mRNA über ribosomale RNA bis hin zu microRNA (miRNA) und small interfering RNA (siRNA)
  • Schnelle und einfache Verarbeitung – Das schnelle Spinsäulen-Format ermöglicht die Verarbeitung von 10 Proben in 20 Minuten
Einheitendefinition
Preps
Sonstige Hinweise
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist inhärent chemisch sicherer als die DNA-Extraktionen unter Verwendung von Phenol und Chloroform.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shasha Zhang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(7), 1401-1419 (2019-09-06)
Foxg1 is one of the forkhead box genes that are involved in morphogenesis, cell fate determination, and proliferation, and Foxg1 was previously reported to be required for morphogenesis of the mammalian inner ear. However, Foxg1 knock-out mice die at birth
Tao Gao et al.
JCI insight, 6(10) (2021-04-14)
Retinoic acid (RA) signaling is essential for enteric nervous system (ENS) development, since vitamin A deficiency or mutations in RA signaling profoundly reduce bowel colonization by ENS precursors. These RA effects could occur because of RA activity within the ENS
Yuxian Guo et al.
Nature communications, 12(1), 7094-7094 (2021-12-09)
Oxidative stress contributes to the pathogenesis of acute lung injury. Protein S-glutathionylation plays an important role in cellular antioxidant defense. Here we report that the expression of deglutathionylation enzyme Grx1 is decreased in the lungs of acute lung injury mice.
Dandan Liang et al.
Nature communications, 12(1), 287-287 (2021-01-14)
Bioelectrical impulses intrinsically generated within the sinoatrial node (SAN) trigger the contraction of the heart in mammals. Though discovered over a century ago, the molecular and cellular features of the SAN that underpin its critical function in the heart are
Shaoxue Zeng et al.
Theranostics, 12(15), 6705-6722 (2022-10-04)
Rationale: Müller cells play an essential role in maintaining the health of retinal photoreceptors. Dysfunction of stressed Müller cells often results in photoreceptor degeneration. However, how these cells communicate under stress and the signalling pathways involved remain unclear. In this