Merck
93711
Sigma-Aldrich
Atto 655
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Durchlässigkeit
254 nm
655 nm
Fluoreszenz
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-Absorption
λ: 652-658 nm Amax
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-14,18H,4-10,15-16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
InChIKey
FOYVTVSSAMSORJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Atto-Farbstoffe wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Sensitivität zu genügen. Eine einmalige Kombination von Vorteilen macht sie zu bevorzugten Werkzeugen für alle Arten von Markierungen und einige Eigenschaften bieten besondere Vorzüge in der Einzelmoleküldetektion. Atto-Farbstoffe basieren auf rigiden Strukturen und zeigen keine cis-trans-isomerisierung. Letztere vermindert bei vielen anderen Fluorophoren die Helligkeit des Signals und führt zur Beeinflussbarkeit durch Umweltbedingungen, bspw. zu spektralen Verschiebungen bei der Konjugation.
Atto 655 hat eine molekulare Absorption von 125.000 und einen QY von 30% in Wasser (50% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 1.9 ns.
Sonstige Hinweise
Neuer rot absorbierender Fluoreszenzfarbstoff mit sehr gutem Signal-Rausch-Verhältnis und langer Fluoreszenz-Lebenszeit. Nützlich als biophysikalischer Sensor für Bindungs-Interaktionen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Volker Buschmann et al.
Bioconjugate chemistry, 14(1), 195-204 (2003-01-16)
The spectroscopic characteristics (absorption, emission, and fluorescence lifetime) of 13 commercially available red-absorbing fluorescent dyes were studied under a variety of conditions. The dyes included in this study are Alexa647, ATTO655, ATTO680, Bodipy630/650, Cy5, Cy5.5, DiD, DY-630, DY-635, DY-640, DY-650
Bengang Xing et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(50), 14170-14177 (2011-11-16)
The molecular interactions of the glycopeptide antibiotic vancomycin (Van) with bacterial cell wall analogues N,N'-diacetyl-L-Lys-D-Ala-D-Ala (Ac(2) KdAdA) and N,N'-diacetyl-L-Lys-D-Ala-D-Lac (Ac(2) KdAdL) were investigated in neat water, phosphate buffer and HEPES buffer by using fluorescence correlation spectroscopy (FCS) and molecular dynamics
Julie M G Rogers et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(7), 3815-3821 (2011-03-16)
The structure and function of the influenza A M2 proton channel have been the subject of intensive investigations in recent years because of their critical role in the life cycle of the influenza virus. Using a truncated version of the
Eilon Sherman et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 12(3), 696-703 (2011-01-29)
Intramolecular dynamics in the denatured state of a protein are of importance for protein folding. Native-like contact formation within the ensemble of denatured conformations of a protein may guide its transformation towards the native conformation. The efficiency of folding is
Achim Friedrich et al.
FEBS letters, 581(8), 1644-1648 (2007-04-03)
This article presents a new, highly sensitive method for the identification of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in homogeneous solutions using fluorescently labeled hairpin-structured oligonucleotides (smart probes) and fluorescence single-molecule spectroscopy. While the hairpin probe is closed, fluorescence intensity is quenched
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.