Merck
93374
Sigma-Aldrich
Trizma® Puffersubstanz
pH 7.6
Synonym(e):
Tris Puffersubstanz, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-Puffersubstanz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
Form
fine crystals
Mol-Gew.
average mol wt 149.0
pH-Wert
7.3±0.1 (37 °C, 0.05 M)
7.6±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.2±0.1 (5 °C, 0.05 M)
Löslichkeit
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)