Wichtige Dokumente
93287
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid
BioUltra, for luminescence, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
About This Item
Qualität
for luminescence
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.2% (as SO4)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C
Löslichkeit
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Fluoreszenz
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
4 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable