Merck
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxychinolin-β-D-Galactopyranosid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
8-Chinolinyl-β-D-galactopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
Verunreinigungen
≤10% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)