92293
Blaudextran
average mol wt 40,000
Synonym(e):
Dextran blau aus Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
average mol wt 40,000
Kennzeichnungsgrad
0.01-0.08 mmol/g loading
Verlust
≤10% loss on drying
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)