86510
Testosteronacetat
purum, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
17β-Acetoxy-4-androsten-3-on, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on-17-acetat, 4-Androsten-17β-ol-3-on-17-acetat, Deposteron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +88±2°, c = 1% in ethanol
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O