83685
Rhodamin B-octadecylester-perchlorat
≥98.0% (TLC), suitable for fluorescence
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 554 nm; λem 575 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C46H67N2O3.ClHO4/c1-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-34-50-46(49)40-29-26-25-28-39(40)45-41-32-30-37(47(7-2)8-3)35-43(41)51-44-36-38(31-33-42(44)45)48(9-4)10-5;2-1(3,4)5/h25-26,28-33,35-36H,6-24,27,34H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
WPBUPFBTCDYKNM-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.