Wichtige Dokumente
80999
1L-epi-2-Inosose
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3S,4S,5S,6S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxycyclohexanon, 2L-2,3,4,6/5-Pentahydroxycyclohexanon, D-epi-4-Inosose, L-epi-2-Inosose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -4.3±1.3°, c = 1 in H2O
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-5,7-11H/t1-,2-,3-,4+,5-/m0/s1
InChIKey
VYEGBDHSGHXOGT-PKTMPMCPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)