Merck
75837
Sigma-Aldrich
TRIS-hydrochlorid pH 8.5; 0.05M – Natriumchlorid 0.1M
Synonym(e):
Kristallisationslösung 35/Kit-Nr. 96827
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
pH-Wert
8.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.00 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves