71636
Natriumphosphat
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (T)
Form
coarse powder
fine crystals
powder
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.025
λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- als Bestandteil von Phosphatpuffer
- bei der Herstellung von MgCl2-Hybridisierungspuffer
- als Bestandteil von SSPE-Lösung für die Herstellung von Hybridisierungspuffer für kleine RNA
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable