67190
1,2,3-Heptantriol Isomer T 1 M -Lösung
Synonym(e):
1,2,3-Heptantriol -Lösung, Additiv Screening-Lösung 09/Kit.-Nr. 78374
About This Item
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChIKey
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves