Fortfahren mit
60508
Kaliumdisulfid
BioUltra, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
Kaliummetabisulfit, Kaliumpyrosulfit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2S2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
240-795-3
MDL number:
Assay:
≥97.0% (RT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97.0% (RT)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 308 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite) may be use to study is antioxidant effects and ability to preserve food. Potassium disulfite may be used as an inhibitor of yeasts, bacteria, and fungi growth. Potassium metabisulfite may be used to study its potential toxicities in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2522P252212619
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
95.0-101.0% (iodometric)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
95.0-101.0% (iodometric)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdisulfid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)