52388
α-Homonojirimycin
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
SMILES String
OC[C@H]1N[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO5/c9-1-3-5(11)7(13)6(12)4(2-10)8-3/h3-13H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
InChIKey
CLVUFWXGNIFGNC-OVHBTUCOSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable