Merck
51972
Supelco
Mikropartikel Polystyrolbasis, dunkelblau
size: 1 μm
Synonym(e):
Latex-Partikel aus PS, dunkelblau
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Form
suspension (aqueous)
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
5% (solids)
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable