Wichtige Dokumente
41239
D-Apiose -Lösung
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-C-Hydroxymethyl-D-glycero-tetrose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Konzentration
100-1000 mM in H2O
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@]1(O)COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-5(9)2-10-4(8)3(5)7/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4?,5+/m0/s1
InChIKey
ASNHGEVAWNWCRQ-LJJLCWGRSA-N
Anwendung
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves