402M-1
Cathepsin K (3F9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F9, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (402M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (402M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (402M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (402M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (402M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... CTSK(1513)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable