Merck
39753
Supelco
N-(4-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-pyridinium-bromid
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18BrN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Fluoreszenz
λem 569 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4ccc(cc4)N=C=S)cc3
InChI
1S/C23H18N3O2S.BrH/c1-27-21-8-4-18(5-9-21)22-14-24-23(28-22)19-10-12-26(13-11-19)15-17-2-6-20(7-3-17)25-16-29;/h2-14H,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DMAVLRVUKGJFEU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Eine Klasse von sehr lichtbeständigen, wasserlöslichen Fluoreszenzfarbstoffen mit großem Stokes-Shift, hoher Quantenausbeute in wässrigen Medien und pH-Toleranz. Relativ niedrige Extinktionskoeffizienten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)