Merck
3399B
BIOEAZE Polyethylene (PE) Bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1 bags
volume
10 L , 10000 mL
General description
Configured with:
Port P1: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Male Quick Connect with Cap
Port P2: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Quick Connect with Cap
Port P3: 1 Medicinal Port
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)