Merck
314M-1
Sigma-Aldrich
Cytokeratin 14 (LL002) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LL002, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (314M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (314M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (314M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (314M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (314M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG3
Kontrolle
squamous carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... KRT14(3861)
Allgemeine Beschreibung
Cytokeratin 14 (CK 14) ist ein 50-kD-Polypeptid, das in Basalzellen von Plattenepithelien, einigen Drüsenepithelen, im Myoepithel und in Mesothelzellen anzutreffen ist. Anti-CK 14 ist nachweislich bei der Differenzierung von Plattenepithelkarzinomen von anderen Epitheltumoren von Nutzen. Dieser Antikörper hat sich auch bei der Trennung von onkozytischen Tumoren der Niere von deren Nierenzellimitat sowie bei der Feststellung von metaplastischen Karzinomen der Brust als hilfreich erwiesen.
Verlinkung
Cytokeratin-14-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 314S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications, 166-176 (2002)
P G Chu et al.
Histopathology, 39(5), 455-462 (2001-12-12)
The cytokeratin 14 (CK14) expression in oncocytomas or oncocytic tumours of various tissue origins has not been established. We have studied CK14 expression in 30 cases of oncocytic tumours of various tissue origins and 33 cases of renal cell carcinoma
Jorge S Reis-Filho et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 11(1), 1-8 (2003-03-01)
Metaplastic carcinomas of the breast (MCBs) are unusual neoplasms characterized by an admixture of glandular epithelial components, which frequently exhibit features of squamous differentiation, and mesenchymal malignant components. Regardless of the presence of myoepithelial features in MCB, no consensus concerning
P G Chu et al.
Histopathology, 39(1), 9-16 (2001-07-17)
The tissue distribution of cytokeratin 14 (CK14) in epithelial neoplasms is not well defined. We have evaluated 435 cases of epithelial neoplasm of various origins with cytokeratin 14 monoclonal antibody with special attention to possible use in differential diagnosis. Immunohistochemistry