31404
Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
Mr 5,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Leuconostoc spp.)
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 5,000
Zusammensetzung
Sulfur Content, 16.0-20.0%
Verlust
≤10% loss on drying
Nützlicher pH-Bereich
6.0-8.0 (10 g/L)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow
water: 100 g/L at 25 °C (77 °F )
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Verwandter Inhalt
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.