Merck
304700
Ethylendiamin-14C2 -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.02
MDL-Nummer:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[14CH2][14CH2]N