30434
Dansylhydrazin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
5-Dimethylamino-naphthalin-1-sulfonsäurehydrazid, Dns-Hz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble
Fluoreszenz
λex 340 nm; λem 525 nm in ethanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
InChIKey
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable