Merck
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-pyridinium-bromid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H18BrN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (AT)
Fluoreszenz
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
Allgemeine Beschreibung
Eine Klasse von sehr lichtbeständigen, wasserlöslichen Fluoreszenzfarbstoffen mit großem Stokes-Shift, hoher Quantenausbeute in wässrigen Medien und pH-Toleranz. Relativ niedrige Extinktionskoeffizienten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)