Merck
18521
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
Synonym(e):
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)-carbonyl]-amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolcarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H19N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.5% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI key
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
General description
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
Application
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)