17389
Pektinase aus Aspergillus niger
powder, slightly beige, >1 U/mg
Synonym(e):
Polygalacturonase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Aspergillus niger
Form
powder
Spezifische Aktivität
>1 U/mg
Farbe
slightly beige
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- activated sludge flocs
- bamboo powder for degumming process
- garden cress (Lepidium sativum) seeds to enhance testa permeability, visualized using tetrazolium staining solution
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable