Merck
13920
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serin
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(±)-2-Amino-3-benzyloxy-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
Beilstein:
3204905
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~227 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable