11012008
SK-GT-2 cell line
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human esophagus
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal number 58 chromosomal aberration at 11p13-15.
Morphologie
Epithelial
Produkte
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA).
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 9,12
vWA: 15,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable