Fortfahren mit
08657
7-Amino-1,3-naphthalindisulfonsäure Monokaliumsalz Monohydrat
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Naphthylamin-6,8-disulfonsäure Monokaliumsalz, AGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8KNO6S2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4835047
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (T)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Application
Zur Markierung von Kohlenhydraten. Dieses fluoreszierende Reagens reagiert mit den reduzierenden Enden der Oligosaccharide zu einer Schiff-Base, die dann durch Reduktion mit Natriumcyanoborhydrid stabilisiert werden kann.
Other Notes
Fluoreszenzmarker für Kohlenhydrate[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70862A15401860077
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
assay
99%
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)