Merck
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazincarbonsäure -dihydrochlorid
≥98.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.07
Beilstein:
7312035
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
Farbe
white to faint beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
InChIKey
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
Anwendung
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)