Merck
F0507
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
reagent grade, ≥95%
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Enthält
<2.5% water as stabilizer
Expl.-Gr.
57 %
Verunreinigungen
≤1% acetic acid
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ameisensäure (HCOOH, FA) ist die einfachste Carbonsäure. Sie kommt vor allem in Insektenbissen und -stichen vor. Aufgrund ihrer geringen Toxizität, Wiederverwertbarkeit, einfachen Verwendung und ihres flüssigen Zustands unter Umgebungsbedingungen findet sie breite Anwendung als Wasserstoffspeichermolekül.
Anwendung
Anwendung von Ameisensäure als Reduktionsmittel:
  • Synthese von Graphen aus Graphenoxid.
  • Katalytische Reduktion von Chrom (Cr(VI) zu Cr(III)) durch kolloidales Palladium.
Es wird auch als Reagenz in der Eschweiler-Clarke-Reaktion bei der Synthese von Ketamin durch Reduktion von 2-(2-Chlorphenyl)-2-nitrocyclohexanon (2-CPNCH) zu Norketamin verwendet.
Außerdem wird es als Wasserstoffspender bei der Transformation der Furanose-Form in die Pyranose-Form von Glucose und bei der katalytischen Transfer-Hydrierung eingesetzt.
  • Electrochemical CO(2) Reduction on Metallic and Oxidized Tin: This study uses grand-canonical density functional theory (DFT) and in situ attenuated total reflectance surface-enhanced infrared absorption spectroscopy (ATR-SEIRA) to investigate electrochemical carbon dioxide reduction on tin surfaces, where formic acid could play a role in understanding reaction mechanisms (Whittaker et al., 2024).
  • Simultaneous Measurement of COVID-19 Treatment Drugs: This research demonstrates the use of UPLC-MS/MS for the simultaneous measurement of COVID-19 treatment drugs in rat plasma, indicating the importance of formic acid in preparing samples or as a mobile phase additive for better chromatographic separation (Zhou et al., 2024).
  • Metabolite Profiling of Liquiritin: The study involves metabolite profiling using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS), where formic acid is likely utilized in sample preparation or chromatographic processes (Chen et al., 2024).
  • Analysis of Cocaine and Its Metabolites: This article explores solid-phase extraction followed by UHPLC-ESI-MS/MS analysis of cocaine metabolites, a method that often incorporates formic acid to enhance the ionization of analytes (Makhdoom et al., 2024).
  • Determination of Antimicrobial Compounds in Pigs: This research uses UHPLC-MS/MS for the simultaneous determination of various antimicrobial compounds, demonstrating formic acid′s role in sample processing and chromatographic separation (Nowacka-Kozak et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palladium nanoparticles for catalytic reduction of Cr (VI) using formic acid
Omole, Marcells A O, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 76, 158-167 (2007)
Catalytic transfer hydrogenation of sugar derivatives
Laszlo J, et al.
Carbohydrate Polymers, 45, 139-145 (2001)
A new process of ketamine synthesis from 2-(2-chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone proposed by analyzing drug materials and chemicals seized in Taiwan
Yao-Te Y, et al.
Forensic Science International, 349, 111776-111776 (2023)
Tissue distribution, effects of cooking and parameters affecting the extraction of azaspiracids from mussels, Mytilus edulis, prior to analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Hess P et al.
Toxicon, 46, 62-62 (2005)
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant.
Lelario F et al.
Bio-protocol, 5, e1562-e1562 (2015)