Wichtige Dokumente
60130
Kaliumchlorid
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (AT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?