309079
Salpetersäure
red, fuming, HNO3 >90 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
5.0-10.0% (% N2O3, titration)
Form
liquid
Zusammensetzung
HNO3, >90%
Verunreinigungen
5-10% dissolved oxides as N2O3
Farbe
red
pH-Wert
<1 (20 °C)
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A catalyst for the aerobic conversion of benzyl ethers to benzaldehydes.
- An oxidant for the oxidative bromination of activated aromatic compounds using alkali metal bromide salts to synthesize corresponding bromo-derivatives.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable