Merck
299537
Sigma-Aldrich
Trifluoressigsäure
≥99%, for protein sequencing
Synonym(e):
TFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
Beilstein:
742035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Typ
for protein sequencing
Assay
≥99%
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.05% water
Abdampfrückstand
<0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
pH-Wert
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluoressigsäure ist ein natürlich vorkommendes organisches Lösungsmittel und durch Mikroorganismen biologisch abbaubar. Sie eignet sich auch als Katalysator für verschiedene organische Transformationen wie Solvolyse, Umordnungen, Reduktionen, Oxidationen und Trifluormethylierung.
Anwendung
Trifluoressigsäure kann wie folgt als Lösungsmittel eingesetzt werden:
  • Massenspektrometrie zur Proteinidentifikation.
  • Mikrowellen-bestrahlte Bromierung von Isoxazolen und Pyrazolen mit N-Bromsuccinimid zur Synthese von monobromierten Isoxazolen und Pyrazolen.
  • Lewis-Säure-katalysierte 6-endo-dig-Cyclisierung von 2-(2-arylethynyl)heteroarylestern zu heterocyclischen Lactonen.
  • Elektrospinnen von Celluloseacetat zur Herstellung der entsprechenden Nanofasermembranen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrew C Tolonen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (89)(89), doi:10-doi:10 (2014-07-22)
Stable isotope labeling of peptides by reductive dimethylation (ReDi labeling) is a method to accurately quantify protein expression differences between samples using mass spectrometry. ReDi labeling is performed using either regular (light) or deuterated (heavy) forms of formaldehyde and sodium
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Protokolle
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations