Merck
293253
Sigma-Aldrich
Hexan, Isomerengemisch
≥98.5%, suitable for HPLC
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
product name
Hexan, Isomerengemisch, suitable for HPLC, ≥98.5%
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Eignung
passes test for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Entspricht den ACS-Spezifikationen.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Enthält Thiophen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
John P Kennelly et al.
Journal of lipid research, 59(9), 1695-1708 (2018-07-17)
De novo phosphatidylcholine (PC) synthesis via CTP:phosphocholine cytidylyltransferase-α (CTα) is required for VLDL secretion. To determine the precise role of de novo PC synthesis in intestinal lipid metabolism, we deleted CTα exclusively in the intestinal epithelium of mice (CTαIKO mice).
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)