261734
Petrolether
spectrophotometric grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
475 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
Dichte
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49 °C - closed cup