Wichtige Dokumente
237159
Blei(II)-subacetat
ACS reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verunreinigungen
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
Verlust
≤1.5% loss on drying
Anionenspuren
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
Kationenspuren
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
SMILES String
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
InChIKey
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)