Merck
227676
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-sulfat Hexahydrat
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Lineare Formel:
NiSO4 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Assay:
≥98%
Qualität:
ACS reagent
Form:
crystals
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Assay
≥98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Verunreinigungen
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChIKey
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat ist ein hydratisiertes Nickelsalz. Es wird als Nickelvorläufer für die Herstellung von Ni-basierten Katalysatoren eingesetzt.
Anwendung
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat (NiSO4 6H2O) kann als Nickelvorläufer wie folgt für die Herstellung verwendet werden:     
  • Palladium-Nickel-Bimetall-Nanopartikel (Pd-Ni), die als Katalysator in der Buchwald-Hartwig-Aminierungsreaktion eingesetzt werden.
  • NiFe2O4 Nanopartikel (Nps), anwendbar für die Herstellung eines Glucose-Biosensors.
Es kann auch als wiederverwertbarer Katalysator wie folgt eingesetzt werden:      
  • Synthese von α-Aminophosphonaten über eine Eintopf-Reaktion mit drei Komponenten von aromatischen Aldehyden, primären Aminen und Diethylphosphit.      
  • Trifluormethylierung von Arylamin in Gegenwart von Langlois′ Reagens (CF3SO2Na) als CF3 -Quelle und Kaliumpersulfat (K2S2O8) als Initiator.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kun-Hua Lu et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 227-227 (2019-03-09)
Water-soluble nitrogen-doped carbon quantum dots (C-dots) were fabricated by microwave-induced decomposition of the precursor materials citric acid and N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine. The C-dots were placed on portable paper strips with novel origami designs to simplified user operations. The intensity of the blue
Amperometric glucose biosensor based on NiFe2O4 nanoparticles and chitosan.
Luo L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 293-298 (2010)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
A Tammaro et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 25(2), 519-521 (2012-06-16)
Nickel deficiency leads to reduced iron content in organs and to reduced hemoglobin levels and haematocrit counts. We carried out a clinical trial of oral hyposensitization therapy with low doses of nickel on a group of 20 patients affected by
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.