22151
Celite® 503
filter aid, treated with sodium carbonate, calcined
Synonym(e):
Diatomeenerde, fluxcalciniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualität
calcined
treated with sodium carbonate
Zusammensetzung
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
Verlust
~0.2% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
≤85.1 μm (80% (acc. to Cilas))
pH-Wert
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable