221260
Ammoniumeisen(III)-sulfat Dodecahydrat
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
Ammoniumeisenalaun, Eisen(III)-ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH-Wert
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Kationenspuren
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Isoamyl acetate from acetic acid and isoamyl alcohol.
- 2-Amino-5-(5-nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole from 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone via oxidative cyclization.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable