Merck
210021
Sigma-Aldrich
Iodwasserstoffsäure
57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%
Synonym(e):
Hydriotic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay
99.95%
Form
liquid
Enthält
<1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
Konzentration
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
Dichte
1.701 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Iodwasserstoffsäure (HI) spielt bei der Herstellung von Methamphetamin zusammen mit rotem Phosphor (HI/roter P) die Rolle eines Reduktionsmittels. HI/Phosphor verursacht die Reduktion verschiedener polyzyklischer Chinone. Darüber hinaus ist HI als Reduktionsmittel an der Umwandlung von verschiedenen Polyaren-Chinonen, Hydrochinonen und Phenolen in die entsprechenden aromatischen Kohlenwasserstoffe beteiligt.
Iodwasserstoffsäure ist in Wasser gelöstes Iodwasserstoffgas. Sie ist eine starke Säure und wird üblicherweise als Reduktionsmittel genutzt.
Anwendung
Iodwasserstoffsäure kann als Reagens für die Umwandlung von Fettalkoholen und Glycerinethern in Alkyliodide verwendet werden.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Studies on the composition of glyceryl ethers and their preparation from diacyl glyceryl ethers in liver oils.
Guyer KE, et al.
Journal of Lipid Research, 4(4), 385-391 (1963)
Chao Chen et al.
Nature communications, 10(1), 1927-1927 (2019-04-28)
Circularly polarized light (CPL) detection is required in various fields such as drug screening, security surveillance and quantum optics. Conventionally, CPL photodetector needs the installation of optical elements, imposing difficulties for integrated and flexible devices. The established CPL detectors without
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
Relationships between circulating and intracellular thyroid hormones: physiological and clinical implications.
P R Larsen et al.
Endocrine reviews, 2(1), 87-102 (1981-01-01)
Kazumasa Wakamatsu et al.
Pigment cell & melanoma research, 22(4), 474-486 (2009-06-06)
Pheomelanogenesis is a complex pathway that starts with the oxidation of tyrosine (or DOPA, 3,4-dihydroxyphenylalanine) by tyrosinase in the presence of cysteine, which results in the production of 5-S-cysteinyldopa and its isomers. Beyond that step, relatively little has been clarified