Y0001921
Prednison für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednison, 1,4-Pregnadien-17α,21-diol-3,11,20-trion, 1-Cortison, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadien-3,11,20-trion, Dehydrocortison
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
236-238 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)