Y0001736
Methylprednisolonacetat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-21-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylprednisolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
PLBHSZGDDKCEHR-LFYFAGGJSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)