Y0001491
Quinapril -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isochinolincarbonsäure -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
quinapril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChIKey
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)