Y0001403
Vigabatrin Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vigabatrin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC(CC(C(=O)O)C(=O)O)C=C
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)