Y0001318
Cefpodoximproxetil für die Identifizierung von Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefpodoximproxetil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefpodoxime
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
InChIKey
LTINZAODLRIQIX-FBXRGJNPSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)